Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ Oligo(dT)25
Spezifisches Abzielen auf und Einfangen von mRNA-Molekülen in nahezu jeder Rohprobe, sodass keine Aufreinigung von Gesamt-RNA erforderlich ist, wenn mRNA die gewünschte informationstragende Nukleinsäure ist
Marke: Invitrogen™ 61002
Beschreibung
Da mRNA nur etwa 1 bis 5 % der gesamten RNA in der Zelle ausmacht, stellt eine Isolierung der Gesamt-RNA nicht die effizienteste Option für die Isolierung von mRNA dar. Andere Technologien, die für die Aufreinigung von Gesamt-RNA bestimmt sind, erzielen eine Ausbeute von ∼ 80 % ribosomaler RNA. Das führt dazu, dass mRNA mit ribosomaler RNA, Transfer-RNA, Mikro-RNA, kleiner nukleärer RNA (snRNA) und kleiner zytoplasmatischer RNA (scRNA) um die Membranbindung konkurrieren muss. Für hohen Durchsatz geeignet.
- Schnelles und schonendes Verfahren zur Gewinnung reiner und intakter mRNA
- Isolierung extrem reiner mRNA, die beste Wahl vor der cDNA-Synthese
- Hochempfindliche mRNA-Isolierung ermöglicht die cDNA-Synthese und Erstellung einer cDNA-Bibliothek auch aus kleinsten Ausgangsproben (Erstellung einer cDNA-Bibliothek aus einer einzigen Zelle möglich)
Automatisierte Nukleinsäureaufreinigung, automatisierte mRNA-Isolierung, Entwicklung Bead-basierter IVD-Assays, Bead-basierte Nukleinsäure-IVD, klinisch, Aufreinigung und Analyse von DNA und RNA, Diagnoseentwicklung, Entwicklung molekularer Diagnosetests, RNA-Extraktion, mRNA-Isolierung
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
2 – 8 °C 2 ml Beads |
|
RNA-Extraktion | |
Bead für mRNA-Isolation | |
Raumtemperatur | |
Beads in Suspension |
Geeignet für hohe Durchsätze | |
DYNAL™, Dynabeads™ | |
2 ml | |
Oligo-dT |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.