Learn More
Dräger™ XS-2 Sensoren für MiniWarn™ Multigasdetektoren
Zum Nachweis oder zur Überwachung von Sauerstoffgas
Marke:  Dräger™ 6810375
Artikelnummer. 11322080
  • 675.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Misst einen Bereich von 0 bis 25 Volumenprozent.
  • 0.1 % Volumenauflösung
  • Kompatibel mit Pac III, MiniWarn und Multiwarn II Monitoren
  • Serviceleistungen
    2 Jahre
Spezifikation
Spezifikation
Sauerstoff
0 bis 25 %
0,1
-40 ° bis +50 °C
10 bis 95 %
700 bis 1300 mbar
-40 bis +122 °F
2 Jahre
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Dräger™ XS-2 Sensoren für MiniWarn™ Multigasdetektoren > Messbereich: 0 bis 25 %vol.; Auflösung: 0.1 Vol.-%