Learn More
Invitrogen™ TBE (10X), RNase-frei
Der Puffer ist als RNase-frei zertifiziert, kostengünstig und gebrauchsfertig
Marke: Invitrogen™ AM9865
280.68 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Lernen Sie weitere Varianten dieses
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Invitrogen™ 10X TBE-Lösung in molekularbiologischer Qualität wird in vier 1 l-Flaschen geliefert. Der Puffer ist als RNase-frei zertifiziert, kostengünstig und gebrauchsfertig. Aufgrund des allgegenwärtigen Vorkommens von RNasen ist die Herstellung von Produkten zur Verwendung mit RNA besonders schwierig. Invitrogen™ nukleasefreie Reagenzien und Puffer werden in speziellen Produktionseinrichtungen hergestellt, die eine Einführung von Nukleasen verhindern sollen. Hochempfindliche RNase-Assays werden in verschiedenen Stadien des Herstellungsprozesses durchgeführt, um die höchste Qualität zu gewährleisten. Diese Reagenzien werden rigoros auf kontaminierende unspezifische Endonuklease-, Exonuklease- und RNAse-Aktivität getestet.Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Certifications
Zertifiziert RNase-frei
Spezifikation
Running Buffer | |
Flüssigkeit | |
4 x 1 l |
10X | |
Ambion™ | |
Molekularbiologie |
Sicherheit und Handhabung
- TBE (10X), RNase-free
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Boric acid (H3BO3)
Nur für Forschungszwecke. Nicht für die Diagnostik bestimmt.