Learn More
Invitrogen™ TBE (10X), RNase-frei
Der Puffer ist als RNase-frei zertifiziert, kostengünstig und gebrauchsfertig
199.00 CHF - 380.00 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Running Buffer
Konzentration 10X
Produktlinie Ambion™
Güte Molekularbiologie
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10556935
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
AM9863
1 l
199.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10269204
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
AM9865
4 x 1 l
380.00 CHF
4000 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Invitrogen™ 10X TBE-Lösung in molekularbiologischer Qualität wird in vier 1 l-Flaschen geliefert. Der Puffer ist als RNase-frei zertifiziert, kostengünstig und gebrauchsfertig. Aufgrund des allgegenwärtigen Vorkommens von RNasen ist die Herstellung von Produkten zur Verwendung mit RNA besonders schwierig. Invitrogen™ nukleasefreie Reagenzien und Puffer werden in speziellen Produktionseinrichtungen hergestellt, die eine Einführung von Nukleasen verhindern sollen. Hochempfindliche RNase-Assays werden in verschiedenen Stadien des Herstellungsprozesses durchgeführt, um die höchste Qualität zu gewährleisten. Diese Reagenzien werden rigoros auf kontaminierende unspezifische Endonuklease-, Exonuklease- und RNAse-Aktivität getestet.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Certifications
Zertifiziert RNase-frei
Spezifikation
Spezifikation
Running Buffer
10X
Ambion™
Molekularbiologie
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Recommended Storage : Bei Raumtemperatur lagern.
Produktidentifikator
  • TBE (10X), RNase-free
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Boric acid
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Nicht für die Diagnostik bestimmt.