Learn More
Amberlite™ IRA-67, Ionenaustauschharz, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Amberlite™ IRA-67 is used for de-acidification and desalination of water and for isolation of acidic natural products. It allows for effective adsorption and desorption of naturally occurring organic molecules such as humic and fulvic acids that are present in many water supplies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Amberlite™ IRA-67 |
Physikalische Form | Perlen |
Namenshinweis | Ion Exchange Resin |
Geruch | Amine-like |
Summenformel | Acrylic-DVB |
Dichte | 1.06g/cm3 |
Farbe | Gelbbraun |
Menge | 250 g |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Artikelnummer |
---|---|---|---|
R27L003 | Analysenzertifikat | 29/05/2025 | 042253.A1,042253.30,042253.A7 |
Z17K036 | Analysenzertifikat | 21/01/2025 | 042253.A1,042253.30,042253.A7 |
Y10B003 | Analysenzertifikat | 31/12/2024 | 042253.A1,042253.30,042253.A7 |
P22K032 | Analysenzertifikat | 31/03/2024 | 042253.A1,042253.30,042253.A7 |
Y10I028 | Analysenzertifikat | 18/01/2023 | 042253.A1,042253.30,042253.A7 |