Learn More
Amberlite™ IRA-67, Ionenaustauschharz, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11309917
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Amberlite™ IRA-67, Ionenaustauschharz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11309917
1 kg, 1 Kilogramm
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Kilogramm
Artikelnummer. 11309917
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042253.A1
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Acryl-DVB; schwach basisches Gelharz
Amberlite™ IRA-67 is used for de-acidification and desalination of water and for isolation of acidic natural products. It allows for effective adsorption and desorption of naturally occurring organic molecules such as humic and fulvic acids that are present in many water supplies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 80747-90-6
MDL-Nummer MFCD00145567
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Amberlite IRA-200C(Na)
Physikalische Form Perlen
Namenshinweis Ion Exchange Resin
Geruch Geruchsneutral
Summenformel Styrene-DVB
Dichte 1.1-1.4g/cm3
Farbe Bernsteinfarben
Menge 1 kg
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerR27L003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/05/2025 Catalog Number042253.A1,042253.30,042253.A7
ChargennummerZ17K036 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/01/2025 Catalog Number042253.A1,042253.30,042253.A7
ChargennummerY10B003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/12/2024 Catalog Number042253.A1,042253.30,042253.A7
ChargennummerP22K032 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/03/2024 Catalog Number042253.A1,042253.30,042253.A7
ChargennummerR02J005 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2023 Catalog Number042253.A1
Name des Produkts
Amberlite™ IRA-67, Ionenaustauschharz, Thermo Scientific Chemicals >