Learn More
Dowex™ 50 WX8 100-200 (H), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11398815
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Dowex™ 50 WX8 100-200 (H), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11398815
1000 g, 1 Kilogramm
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11398815
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L13921.0B
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 11119-67-8
Dowex™ 50WX8 100-200 (H) is used as a separation medium for thin layer chromatography and low pressure liquid chromatography. It is also used in the separation process in chemicals and pharmaceuticals. Further, it is employed in deionizing supernatant fraction samples for paper chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Dowex|r 50WX8 100-200 (H) wird als Trennmedium für die Dünnschichtchromatografie und die Niederdruck-Flüssigkeitschromatographie verwendet. Es wird auch im Trennprozess in Chemikalien und Pharmazeutika verwendet. Darüber hinaus wird es in deionisierenden Überstandsfraktionsproben für die Papierchromatographie eingesetzt.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 11119-67-8
MDL-Nummer MFCD00132726
IUPAC-Name AmberChrom™ 50WX8 Ion Exchange Resin
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dowex™ 50WX8 100-200 (H)
Menge 1000 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer10255548 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/06/2025 ArtikelnummerL13921.0B,L13921.30,L13921.18
Chargennummer10254449 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 ArtikelnummerL13921.0B,L13921.30,L13921.18
Chargennummer10253211 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/11/2024 ArtikelnummerL13921.0B,L13921.30,L13921.18
ChargennummerR07K006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2024 ArtikelnummerL13921.0B,L13921.30,L13921.18
Chargennummer10250207 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/04/2024 ArtikelnummerL13921.0B,L13921.30,L13921.18
Name des Produkts
Dowex™ 50 WX8 100-200 (H), Thermo Scientific Chemicals >