Learn More
Dowex™ 50 WX8 100-200 (H), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Beschreibung
Dowex™ 50WX8 100-200 (H) is used as a separation medium for thin layer chromatography and low pressure liquid chromatography. It is also used in the separation process in chemicals and pharmaceuticals. Further, it is employed in deionizing supernatant fraction samples for paper chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Dowex|r 50WX8 100-200 (H) wird als Trennmedium für die Dünnschichtchromatografie und die Niederdruck-Flüssigkeitschromatographie verwendet. Es wird auch im Trennprozess in Chemikalien und Pharmazeutika verwendet. Darüber hinaus wird es in deionisierenden Überstandsfraktionsproben für die Papierchromatographie eingesetzt.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Dowex|r 50WX8 100-200 (H) wird als Trennmedium für die Dünnschichtchromatografie und die Niederdruck-Flüssigkeitschromatographie verwendet. Es wird auch im Trennprozess in Chemikalien und Pharmazeutika verwendet. Darüber hinaus wird es in deionisierenden Überstandsfraktionsproben für die Papierchromatographie eingesetzt.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Dowex™ 50WX8 100-200 (H) |
Menge | 250 g |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |