Learn More
Dünne Aluminiumfolie, 10.0 Mikrometer (0.0004 Zoll) Dicke, 99.0 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11308968
Zum Warenkorb hinzufügen
Dünne Aluminiumfolie, 10.0 Mikrometer (0.0004 Zoll) Dicke, 99.0 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11308968
100 x 100 mm
Click to view available options
Menge:
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Artikelnummer. 11308968
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 041798.GH
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7429-90-5
Summenformel Al
Molekulargewicht (g/mol) 26.98
MDL-Nummer MFCD00134029
InChI-Schlüssel XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
IUPAC-Name Aluminium
SMILES [Al]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum Thinfoil
Namenshinweis Not certified pinhole free
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 100 x 100 mm
Reinheit (%) 99.0%
Geruch Geruchsneutral
Partikelgröße 10.0 Micron (0.0004 in.) thick
Gewicht ≈0.067g/50x50mm
Form Folie
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZ15I009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2023 Catalog Number041798.FI,041798.GH
ChargennummerY14I010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/11/2022 Catalog Number041798.FI,041798.GH
ChargennummerU19I015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/09/2022 Catalog Number041798.FI,041798.GH
ChargennummerE19W025 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number041798.FI,041798.GH
ChargennummerE19T002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number041798.FI,041798.GH
Name des Produkts
Dünne Aluminiumfolie, 10.0 Mikrometer (0.0004 Zoll) Dicke, 99.0 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >