Beschreibung
Alufolie einseitig glänzend, einseitig matt, glatt, weich.Dispenser aus Metall, für Grossrollen, mit Abreisszahnleiste.
Breite: 450mm
Länge: 10 m
Stärke: 15μm
Spezifikation
Foil Gauge: 0.015mm | |
Kleine Rollen | |
300 mm | |
Aluminium |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Korff™ Kleine Rollen aus Aluminium > Breite:300 mm; Folienstärke:0,015mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur