Learn More
Aluminiumkugel, 6.35 mm (0.25 Zoll) im Durchmesser x 12.7 mm (0.50 Zoll) Länge, Puratronic™, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11354388
Verfügbar ab: 17-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aluminiumkugel, 6.35 mm (0.25 Zoll) im Durchmesser x 12.7 mm (0.50 Zoll) Länge, Puratronic™, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11354388
50 g
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Artikelnummer. 11354388
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042324.18
Verfügbar ab: 17-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7429-90-5
Summenformel Al
Molekulargewicht (g/mol) 26.98
MDL-Nummer MFCD00134029
InChI-Schlüssel XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
IUPAC-Name Aluminium
SMILES [Al]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum slug
Namenshinweis 6.35mm (0.25 in.) dia. x 12.7mm (0.50 in.) length
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 50 g
Reinheit (%) 99.999%
Güte Puratronic™
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈1.1g/slug
Form ≈1,1 g/Slug
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP21I027 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/08/2022 Catalog Number042324.18,042324.09,042324.30
ChargennummerI01K03 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number042324.18,042324.09,042324.30
ChargennummerJ03R009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number042324.18,042324.09,042324.30
ChargennummerJ13K29 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number042324.18,042324.09,042324.30
ChargennummerA10T029 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number042324.18,042324.09,042324.30
Name des Produkts
Aluminiumkugel, 6.35 mm (0.25 Zoll) im Durchmesser x 12.7 mm (0.50 Zoll) Länge, Puratronic™, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >