Learn More
Aluminium-Kaliumsulfat-Dodecahydrat, ACS, 98.0 bis 102.0 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7784-24-9 | AlH24KO20S2 | 474.372 g/mol
59.50 CHF - 120.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7784-24-9 |
---|---|
Summenformel | AlH24KO20S2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 474.372 |
MDL-Nummer | MFCD00149143 |
InChI-Schlüssel | GNHOJBNSNUXZQA-UHFFFAOYSA-J |
Synonym | kalinite, aluminum potassium sulfate dodecahydrate, potassium alum dodecahydrate, potash alum dodecahydrate, aluminum potassium disulfate dodecahydrate, unii-1l24v9r23s, alum, potassium, dodecahydrate, potassium aluminum sulfate dodecahydrate, aluminum potassium sulfate dodecahydrate, potassium aluminum disulfate dodecahydrateMehr anzeigen |
PubChem CID | 62667 |
ChEBI | CHEBI:86465 |
IUPAC-Name | Aluminum; Kalium; Disulfat; Dodecahydrat |
SMILES | O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3].[K+] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11373358
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036288.36 |
500 g |
59.50 CHF
500 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11383358
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036288.A3 |
2 kg |
120.00 CHF
2 Kilogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
In printing, fabrics, dyeing, manufacturing of paper, vegetable glue, baking powder, purifying water, clarifying sugar, as catalyst in ammonia synthesis, hardening agent in microscopyAluminum potassium sulfate dodecahydrate is used in leather tanning, water purification, fire proof textiles and backing powder. In the cosmetic industry, it is used as an after shave treatment, deodorant, hardener for photographic emulsions and as a mordant for dyes. In medical field, it finds application as an astringent, antiseptic and to reduce bleeding in minor cuts and abrasions and nosebleeds..
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
7784-24-9 | |
474.372 | |
GNHOJBNSNUXZQA-UHFFFAOYSA-J | |
62667 | |
Aluminum; Kalium; Disulfat; Dodecahydrat |
AlH24KO20S2 | |
MFCD00149143 | |
kalinite, aluminum potassium sulfate dodecahydrate, potassium alum dodecahydrate, potash alum dodecahydrate, aluminum potassium disulfate dodecahydrate, unii-1l24v9r23s, alum, potassium, dodecahydrate, potassium aluminum sulfate dodecahydrate, aluminum potassium sulfate dodecahydrate, potassium aluminum disulfate dodecahydrateMehr anzeigen | |
CHEBI:86465 | |
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3].[K+] |
Spezifikation
Aluminum potassium sulfate dodecahydrate | |
For analysis ACS | |
Weiß | |
98 -102% | |
MFCD00149143 | |
Soluble in water,glycerol. Insoluble in alcoholSoluble in water and glycerol. Insoluble in acetone and alcohol. | |
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3].[K+] | |
474.372 | |
CHEBI:86465 | |
ACS | |
White granular |
92°C | |
7784-24-9 | |
granular | |
AlH24KO20S2 | |
kalinite, aluminum potassium sulfate dodecahydrate, potassium alum dodecahydrate, potash alum dodecahydrate, aluminum potassium disulfate dodecahydrate, unii-1l24v9r23s, alum, potassium, dodecahydrate, potassium aluminum sulfate dodecahydrate, aluminum potassium sulfate dodecahydrate, potassium aluminum disulfate dodecahydrate | |
GNHOJBNSNUXZQA-UHFFFAOYSA-J | |
Aluminum; Kalium; Disulfat; Dodecahydrat | |
62667 | |
474.38 (258.20 Anhydrous) | |
Geruchsneutral | |
1.757 g/cm3 |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 233-141-3
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse WS5690000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen