Learn More
Aluminium-Kaliumsulfat-Dodecahydrat, ACS, 98.0 bis 102.0 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11373358
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Aluminium-Kaliumsulfat-Dodecahydrat, ACS, 98.0 bis 102.0 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11373358
500 g
Click to view available options
Menge:
500 g
2 kg
Artikelnummer. 11373358
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 036288.36
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7784-24-9 | AlH24KO20S2 | 474.372 g/mol
In printing, fabrics, dyeing, manufacturing of paper, vegetable glue, baking powder, purifying water, clarifying sugar, as catalyst in ammonia synthesis, hardening agent in microscopyAluminum potassium sulfate dodecahydrate is used in leather tanning, water purification, fire proof textiles and backing powder. In the cosmetic industry, it is used as an after shave treatment, deodorant, hardener for photographic emulsions and as a mordant for dyes. In medical field, it finds application as an astringent, antiseptic and to reduce bleeding in minor cuts and abrasions and nosebleeds..
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7784-24-9
Summenformel AlH24KO20S2
Molekulargewicht (g/mol) 474.372
MDL-Nummer MFCD00149143
InChI-Schlüssel GNHOJBNSNUXZQA-UHFFFAOYSA-J
Synonym kalinite, aluminum potassium sulfate dodecahydrate, potassium alum dodecahydrate, potash alum dodecahydrate, aluminum potassium disulfate dodecahydrate, unii-1l24v9r23s, alum, potassium, dodecahydrate, potassium aluminum sulfate dodecahydrate, aluminum potassium sulfate dodecahydrate, potassium aluminum disulfate dodecahydrate
PubChem CID 62667
ChEBI CHEBI:86465
IUPAC-Name Aluminum; Kalium; Disulfat; Dodecahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3].[K+]
Specifications
Chemischer Name oder Material Aluminum potassium sulfate dodecahydrate
Schmelzpunkt 92°C
Namenshinweis For analysis ACS
Farbe Weiß
Physikalische Form granular
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 98 -102%
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,glycerol. Insoluble in alcoholSoluble in water and glycerol. Insoluble in acetone and alcohol.
Formelmasse 474.38 (258.20 Anhydrous)
Güte ACS
Geruch Geruchsneutral
Aussehen White granular
Dichte 1.757 g/cm3
Show More Show Less
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerQ09L027 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number036288.36,036288.A3
ChargennummerN14L021 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/02/2025 Catalog Number036288.36,036288.A3
ChargennummerS12K020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/06/2024 Catalog Number036288.36,036288.A3
ChargennummerW11J001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/09/2023 Catalog Number036288.36,036288.A3
ChargennummerM12H017 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/01/2023 Catalog Number036288.36,036288.A3
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Aluminium-Kaliumsulfat-Dodecahydrat, ACS, 98.0 bis 102.0 %, Thermo Scientific Chemicals >