Learn More
Aluminiumplatte, Legierung 6061, 2.3 mm (0.09 Zoll) Dicke, Thermo Scientific™
30.87 CHF - 67.50 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum plate, Alloy 6061
Namenshinweis 2.3mm (0.09 in.) thick
MDL-Nummer MFCD00134029
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Geruch Odorless
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15422197
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
045193.GT
150 x 150 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15432197
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
045193.HB
300 x 300 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Aluminum plate, Alloy 6061
MFCD00134029
Odorless
2.3mm (0.09 in.) thick
Insoluble in water.
Platte
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Aluminiumplatte, Legierung 6061, 2.3 mm (0.09 Zoll) Dicke, Thermo Scientific™