Learn More
Aluminiumplatte, Legierung 6061, 2.3 mm (0.09 Zoll) Dicke, Thermo Scientific™
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 045193.HB
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Aluminum plate, Alloy 6061 | |
MFCD00134029 | |
Insoluble in water. | |
Platte |
2.3mm (0.09 in.) thick | |
300 x 300 mm | |
Odorless |