Learn More
Aluminiumoxid, 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals, NanoDur™
S. A. 32 bis 40 m2/g.
67.55 CHF - 293.83 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 1344-28-1
Summenformel Al2O3
Molekulargewicht (g/mol) 101.96
MDL-Nummer MFCD00003424
InChI-Schlüssel PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
IUPAC-Name Dialuminium(3+) Trioxidandiid
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11450920
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
044931.22
100 g Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11460920
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
044931.36
500 g Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
NanoDur™ aluminum oxide is designed for coatings where transparency is of utmost importance. NanoDur™ aluminum oxide is especially suited for incorporation into coating systems, greatly enhancing abrasion resistance with minimal effects on cla..Alumium oxide is widely used in a variety of plastics, rubber, ceramics and refractory products for reinforcement toughening. It is also useful to produce artificial ruby, sapphire and yttrium aluminum garnet. It is useful in the field of fiber fabric products and high pressure sodium lamps as far-infrared emission and thermal insulation materials. It plays an important role for the hydrogenation of aromatic hydrocarbons.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 215-691-6
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Aluminiumoxid, 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals, NanoDur™