Learn More
Aluminiumoxid, 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals, NanoDur™ Artikelnummer.: 11450920
Aluminiumoxid, 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals, NanoDur™
Artikelnummer. 11450920
100 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11450920
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 044931.22
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
S. A. 32 bis 40 m2/g.
NanoDur™ aluminum oxide is designed for coatings where transparency is of utmost importance. NanoDur™ aluminum oxide is especially suited for incorporation into coating systems, greatly enhancing abrasion resistance with minimal effects on cla..Alumium oxide is widely used in a variety of plastics, rubber, ceramics and refractory products for reinforcement toughening. It is also useful to produce artificial ruby, sapphire and yttrium aluminum garnet. It is useful in the field of fiber fabric products and high pressure sodium lamps as far-infrared emission and thermal insulation materials. It plays an important role for the hydrogenation of aromatic hydrocarbons.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1344-28-1
Summenformel Al2O3
Molekulargewicht (g/mol) 101.96
MDL-Nummer MFCD00003424
InChI-Schlüssel PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
IUPAC-Name Dialuminium(3+) Trioxidandiid
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Spezifikation
Siedepunkt 2980°C
Chemischer Name oder Material Aluminum oxide
Schmelzpunkt 2045°C
Namenshinweis Sold in collaboration with Nanophase Technologies Corporation
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 99.5%
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in strong acid and alkaline solution. Insoluble in water.
Formelmasse 101.96
Geruch Odorless
Brechungsindex 1.768
Aussehen White powder
Dichte 3.965g/cm3
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerD03S056 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number044931.36,044931.22
ChargennummerZ05D015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number044931.36,044931.22
ChargennummerG09T014 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number044931.36,044931.22
ChargennummerE26X039 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number044931.36,044931.22
ChargennummerQ19C041 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number044931.36,044931.22
Name des Produkts
Aluminiumoxid, 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals, NanoDur™ >