Learn More
Heidolph Instruments Ölbad für MR300X aus Aluminium
Ölbad mit 2 oder 4 Litern Kapazität für eine maximale Temperatur von 250 °C, ideal für den Einsatz in Forschung, Wissenschaft und Labor.
289.00 CHF - 396.00 CHF
Spezifikation
Temperatur (angloamerikanisch) | 482°F |
---|---|
Temperatur (metrisch) | 250 °C |
Material | Aluminium |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10334621
|
Heidolph Instruments
504-92000-00 |
2 l | 188 x 121 mm |
396.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10550092
|
Heidolph Instruments
504-91000-00 |
4 l | 246 x 143 mm |
289.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Aluminiumbad für hervorragende Wärmeübertragung
- Im Lieferumfang sind zwei isolierte Sicherheitsgriffe und ein Sicherheitsrand für die sichere Montage auf der Heizplatte enthalten
- Heidolph-Ölbad mit 2 oder 4 Litern Fassungsvermögen für max. Temperatur von 250° C
- 1-l Heizbad mit PTFE-Beschichtung
- Sorgt im Vergleich zu anderen Heizgeräten für eine gleichmäßigere Wärme
- Ideal für den Einsatz in Forschung, Wissenschaft und Laborumgebungen
Spezifikation
482°F | |
250 °C | |
Aluminium |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Heidolph Instruments Ölbad für MR300X aus Aluminium