Learn More
Heidolph™ Ölbad für MR300X aus Aluminium
Ölbad mit 2 oder 4 Litern Kapazität für eine maximale Temperatur von 250 °C, ideal für den Einsatz in Forschung, Wissenschaft und Labor.
Marke:  Heidolph™ 504-91000-00
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10550092
  • 289.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-07-2025
Beschreibung
  • Aluminiumbad für hervorragende Wärmeübertragung
  • Im Lieferumfang sind zwei isolierte Sicherheitsgriffe und ein Sicherheitsrand für die sichere Montage auf der Heizplatte enthalten
  • Heidolph Ölbad für max. Temp. von 250 °C
  • Sorgt im Vergleich zu anderen Heizgeräten für eine gleichmäßigere Wärme
  • Ideal für den Einsatz in Forschung, Wissenschaft und Laborumgebungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
4 l
482°F
Aluminium
246 x 143 mm
250 °C
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Heidolph™ Ölbad für MR300X aus Aluminium > Fassungsvermögen: 4 l