Learn More
Buerkle™ Multisammler aus Aluminium
Ein Multi-Probenehmer mit mehreren geschlossenen Kammern für Mehrpunkt-Probenahme aus mehreren vorher festgelegten Entnahmetiefen.
327.00 CHF - 470.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Probenehmer für Schüttgüter
Material Aluminium
Durchmesser (metrisch) 25 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Tiefe (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Tiefe (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10207800
Unterlagen ansehen
Buerkle™
5317-1058
14 mL 430 mm
327.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10094220
Unterlagen ansehen
Buerkle™
5317-1085
17 mL 710 mm
364.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10390201
Unterlagen ansehen
Buerkle™
5317-1150
17 mL 1355 mm
470.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aluminium-Probenehmer
  • Mit Farbcodierungssystem
  • 25 mm Durchmesser
  • Kleinstmöglicher Abstand zwischen dem inneren und dem äußeren Rohr
  • Einfache Reinigung, abnehmbare Spitze
  • Ultrareine Materialien
  • Ausgezeichnete Verarbeitung, robustes Modell
Spezifikation
Spezifikation
Probenehmer für Schüttgüter
Aluminium
25 mm
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Multisammler aus Aluminium