Learn More
Buerkle™ Multisammler aus Aluminium
Ein Multi-Probenehmer mit mehreren geschlossenen Kammern für Mehrpunkt-Probenahme aus mehreren vorher festgelegten Entnahmetiefen.
Marke:  Buerkle™ 5317-1058
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10207800
  • 327.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Aluminium-Probenehmer
  • Mit Farbcodierungssystem
  • 25 mm Durchmesser
  • Kleinstmöglicher Abstand zwischen dem inneren und dem äußeren Rohr
  • Einfache Reinigung, abnehmbare Spitze
  • Ultrareine Materialien
  • Ausgezeichnete Verarbeitung, robustes Modell
Spezifikation
Spezifikation
Probenehmer für Schüttgüter
3 Sammelkammern
25 mm
55 cm
Aluminium
14 mL
430 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Multisammler aus Aluminium > Fassungsvermögen: 14 ml; Eintauchtiefe: 430 mm