Learn More
Brady™ Aluminium: ISO-Sicherheitsschild – Augenschutz tragen
ISO 7010-konformes Zeichen.
13.35 CHF - 39.60 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 7010
Material Aluminium
Menge Je 1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Innen und Außen
Dicke 1.016 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15664457
Unterlagen ansehen
Brady™
818428
100 mm
13.35 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 15-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15674457
Unterlagen ansehen
Brady™
818429
200 mm
17.90 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 09-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15684457
Unterlagen ansehen
Brady™
818430
315 mm
39.60 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 15-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aluminium
  • Für den Innen- und Außengebrauch
Spezifikation
Spezifikation
ISO 7010
Je 1
1.016 mm
Rund
Weiß auf Blau
Aluminium
Innen und Außen
-40 °C bis 140 °C
Global