Learn More
Brady™ Aluminium: ISO-Sicherheitsschild – Augenschutz tragen
ISO 7010-konformes Zeichen.
Marke: Brady™ 818428
12.35 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21676" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Aluminium
- Für den Innen- und Außengebrauch
Spezifikation
ISO 7010 | |
Aluminium | |
100 mm | |
1.016 mm | |
Rund | |
Weiß auf Blau |
PIC M004-Dia 100-AL-CRD/1 | |
Je 1 | |
Innen und Außen | |
-40 °C bis 140 °C | |
Global |