Learn More
Brady™ Aluminium: ISO-Sicherheitsschild – Augenschutz tragen
ISO 7010-konformes Zeichen.
Marke:  Brady™ 818430
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15684457
  • 39.60 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Aluminium
  • Für den Innen- und Außengebrauch
Spezifikation
Spezifikation
ISO 7010
Aluminium
315 mm
1.016 mm
Rund
Weiß auf Blau
PIC M004-Dia 315-AL-CRD/1
Je 1
Innen und Außen
-40 °C bis 140 °C
Global