Learn More
Brady™ Aluminium: ISO-Sicherheitsschild – Erste Hilfe
ISO 7010-konformes Zeichen.
10.15 CHF - 12.85 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 7010 |
---|---|
Material | Aluminium |
Menge | Je 1 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Innen und Außen |
Dicke | 1.016 mm |
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15684297
|
Brady™
814610 |
100 mm | 100 mm |
10.15 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15694297
|
Brady™
814611 |
200 mm | 200 mm |
12.85 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Aluminium
- Für den Innen- und Außengebrauch
Spezifikation
ISO 7010 | |
Je 1 | |
1.016 mm | |
Quadratisch | |
Weiß auf Grün |
Aluminium | |
Innen und Außen | |
-40 °C bis 140 °C | |
Global |