Learn More
Brady™ Aluminium: ISO-Sicherheitsschild – Erste Hilfe
ISO 7010-konformes Zeichen.
Marke:  Brady™ 814610
9.22 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21731" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15684297
  • 9.95 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 08-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Aluminium
  • Für den Innen- und Außengebrauch
Spezifikation
Spezifikation
ISO 7010
Aluminium
Innen und Außen
1.016 mm
-40 °C bis 140 °C
Global
PIC E003-100x100-AL-CRD/1
Je 1
100 mm
100 mm
Quadratisch
Weiß auf Grün