Learn More
Aluminiumhydroxid, 76.5 % min., Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11311759
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Aluminiumhydroxid, 76.5 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11311759
100 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2 kg
Artikelnummer. 11311759
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012366.22
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 21645-51-2 | AlH3O3 | 78.00 g/mol
As absorbent, in chromatography, manufacturing of glass, paper, inks, ceramics, lubricants, cosmeticsAluminum hydroxide is used as a desiccant powder, filler in paper, plastics, rubber and cosmetics. It is used as a smoke suppressant and mordant dye. It is also used in drugs as antacid and antihyperphosphatemic. It is also used as a Claus catalyst support for waterproof fabrics. It is an important starting material for the preparation of other aluminum compounds, calcined alumina, aluminum sulfate, polyaluminum chloride, zeolites, sodium aluminate, activated alumina and aluminum nitrate. In addition, it is used as a fire retardant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 21645-51-2
Summenformel AlH3O3
Molekulargewicht (g/mol) 78.00
MDL-Nummer MFCD00003420
InChI-Schlüssel WNROFYMDJYEPJX-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-Name aluminium(3+) trihydroxide
SMILES [OH-].[OH-].[OH-].[Al+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum hydroxide
Physikalische Form granular
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 76.5% min.
Löslichkeitsinformationen Soluble in alkaline aqueous solution,hydrochloric acid and sulfuric acid solution. Insoluble in water.
Formelmasse 78
Güte Reagenz
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerY14K038 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/11/2024 Catalog Number012366.36,012366.A3,012366.22
ChargennummerS28J023 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/07/2023 Catalog Number012366,012366.36,012366.A3,012366.22
ChargennummerM10J028 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/01/2023 Catalog Number012366.36,012366.A3,012366.22
ChargennummerR27I032 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/09/2022 Catalog Number012366.36,012366.A3,012366.22
ChargennummerY05F022 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number012366.36,012366.A3,012366.22
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aluminum hydroxide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Name des Produkts
Aluminiumhydroxid, 76.5 % min., Thermo Scientific Chemicals >