Learn More
Aluminiumfloke, 11 Mikrometer, 99.7 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15456685
Zum Warenkorb hinzufügen
Aluminiumfloke, 11 Mikrometer, 99.7 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15456685
1 kg
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Artikelnummer. 15456685
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 045031.A1
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7429-90-5
Summenformel Al
Molekulargewicht (g/mol) 26.98
MDL-Nummer MFCD00134029
InChI-Schlüssel XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
SMILES [Al]
Specifications
Chemischer Name oder Material Aluminum
Farbe Silberfarben bis grau
Aussehen Silver Gray flakes
Dichte 2.7g/cm3
Prozentgehaltsbereich 99.7% (Metals basis)
Menge 1 kg
Zündpunkt 400°C (752°F)
IUPAC-Name Aluminium
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Water reactive
Form Flocken
Show More Show Less
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZ18K002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/01/2025 Catalog Number045031.30,045031.A1,045031.A7
ChargennummerN10J001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 Catalog Number045031.30,045031.A1,045031.A7
ChargennummerX17J037 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/10/2023 Catalog Number045031.30,045031.A1,045031.A7
ChargennummerP01I049 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number045031.30,045033.04,045031.A1,045031.A7
ChargennummerX27H013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number045031.30,045033.04,045031.A1,045031.A7
compliance-icons
Product Identifier
  • Aluminum flake
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
  • Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 2
Hazard Statement
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
  • H261-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase.
Precautionary Statement
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P231+P232-Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Enthält: Aluminum
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Aluminiumfloke, 11 Mikrometer, 99.7 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >