Learn More
Eppendorf™ Aluminium-Festwinkelrotoren
Diese Rotoren sind für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Eppendorf™ Festwinkelrotoren aus Aluminium eignen sich hervorragend für Molekular- und Biologielabors.
Marke:  Eppendorf™ 5424706002
641.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10422662
  • 643.56 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Auswahl aus vier unterschiedlichen Rotoren
  • Standardrotor kann Röhrchen für 1.5 ml/2.0 ml aufnehmen
  • PCR*-Streifen und Kits/Zentrifugiersäulen können im zugehörigen Rotor zentrifugiert werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Aluminium
18 x 1,5/2 ml
14.680 U/min
Festwinkelrotor
17347 xg
Deckel aus Polypropylen
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ Aluminium-Festwinkelrotoren > Fassungsvermögen:18 x 1,5/2 ml, mit Deckel aus Aluminium