Learn More
Eppendorf™ Aluminium-Festwinkelrotoren
Diese Rotoren sind für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Eppendorf™ Festwinkelrotoren aus Aluminium eignen sich hervorragend für Molekular- und Biologielabors.
605.00 CHF - 845.00 CHF
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Enthält | Max. Geschwindigkeit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Enthält | Max. Geschwindigkeit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10422662
|
Eppendorf™
5424706002 |
18 x 1,5/2 ml | Deckel aus Polypropylen | 14.680 U/min |
670.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
10555563
|
Eppendorf™
5424702007 |
24 x 1,5/2 ml | Aerosol-Rotordeckel | 14.680 U/min |
845.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
10634603
|
Eppendorf™
5424704000 |
4 x 0,2 ml | Aerosol-Rotordeckel | 14.680 U/min |
605.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
Beschreibung
- Auswahl aus vier unterschiedlichen Rotoren
- Standardrotor kann Röhrchen für 1.5 ml/2.0 ml aufnehmen
- PCR*-Streifen und Kits/Zentrifugiersäulen können im zugehörigen Rotor zentrifugiert werden
Spezifikation
Aluminium | |
Festwinkelrotor |