Learn More
Nickel Electro™ Sezierschalen aus Aluminium
Hält kleine Proben während des Transports. Nickel Electro™ Sezierschale aus Aluminium ist nützlich für die Arbeit mit und den Transport von kleinen Proben.
Marke: Nickel Electro™ 625
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Aluminium
- Flachform
- Einteiliges Pressteil
- Nützlich beim Arbeiten kleinen Proben und beim Transport kleiner Proben
Spezifikation
Sezierschale | |
Aluminium | |
Rechteckig | |
200 mm | |
0,2 kg |
Ja | |
Sezierschale | |
310 mm | |
50 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nickel Electro™ Sezierschalen aus Aluminium > Abmessungen (L x B x T): 310 x 200 x 45 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur