Learn More
Fisherbrand™ Aluminium-Sezierschale
Fisherbrand Aluminium-Präparierpfanne ist ein wichtiges Werkzeug, das weltweit bei der Präparation eingesetzt wird.
Marke:  Fisherbrand™ 1381461
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13403746
  • 27.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 14-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Fisherbrand™ Aluminium-Sezierschale ist ein weltweit renommiertes Sezierwerkzeug, das für eine Vielzahl von Sezierexperimenten entwickelt wurde
  • Wichtiges Werkzeug bei Sezierexperimenten
  • Hergestellt für eine lange Lebensdauer und mit sicheren, glatten, gerollten Kanten für dauerhafte Steifigkeit und Haltbarkeit
  • Stapelbar für kompakte Aufbewahrung
  • Rostfrei
  • Erhältlich mit oder ohne schwarzem Präparationswachs
  • Wird in den Bereichen Bildung und Forschung eingesetzt
  • Hergestellt aus ASTM™-Standardaluminium
Bestellinformation
Maße:11 x 7 x 1,5 Zoll
Spezifikation
Spezifikation
11 in. x 7 in. x 1,5 in.
Wachs
Je 1
Für allgemeine Präparationsanwendung
Aluminium
Aluminium-Sezierschale
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Aluminium-Sezierschale > Mit Wachs