Learn More
Thermo Scientific™ Bördelverschlüsse aus Aluminium mit vorangebrachten Septen für Fläschchen im Format 12 x 32 mm
Thermo Scientific™ National Bördelverschlüsse aus Aluminium gewährleisten eine zuverlässige und auslaufsichere Versiegelung.
24.67 CHF - 326.00 CHF
Spezifikation
Typ Crimp Cap
Verschlussgröße 11 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) 12 x 32 mm Vials
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Farbe Septum Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Septum Preis Menge & Verfügbarkeit  
12493728
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
C4011-37
Gray, Silver Chlorobutyl Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
12403738
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
C4011-3A
Silber Septen aus Polypropylen Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
12443738
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
C4011-4Y
Gelb, Rot, Weiß Vormontierte Septa aus rotem PTFE/weißem Silikon Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
12413778
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
C4011-5A
Silber, Schwarz Schwarzes Viton Elastomer Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ National Bördelverschlüsse aus Aluminium gewährleisten eine zuverlässige und auslaufsichere Versiegelung.
  • Versiegelungen aus eloxiertem Aluminium sind für alle 11-mm-Fläschchen mit Bördelverschluss geeignet.
  • Das Seal 2000™ Material bietet durch seine spezielle Zusammensetzung eine bessere Leistung (geringeres Hintergrundrauschen) als PTFE/rotes Gummi
  • Viton™ Septen gewährleisten eine gute Leistung in Kombination mit ECD-Detektoren und sind widerstandsfähig gegenüber vielen aggressiven Lösungsmitteln
Spezifikation
Spezifikation
Crimp Cap
11 mm
12 x 32 mm Vials
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Bördelverschlüsse aus Aluminium mit vorangebrachten Septen für Fläschchen im Format 12 x 32 mm