Learn More
Thermo Scientific™ Bördelverschlüsse aus Aluminium mit vorangebrachten Septen für Fläschchen im Format 12 x 32 mm
Thermo Scientific™ National Bördelverschlüsse aus Aluminium gewährleisten eine zuverlässige und auslaufsichere Versiegelung.
Marke: Thermo Scientific™ C4011-4Y
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Thermo Scientific™ National Bördelverschlüsse aus Aluminium gewährleisten eine zuverlässige und auslaufsichere Versiegelung.
- Versiegelungen aus eloxiertem Aluminium sind für alle 11-mm-Fläschchen mit Bördelverschluss geeignet.
- Das Seal 2000™ Material bietet durch seine spezielle Zusammensetzung eine bessere Leistung (geringeres Hintergrundrauschen) als PTFE/rotes Gummi
- Viton™ Septen gewährleisten eine gute Leistung in Kombination mit ECD-Detektoren und sind widerstandsfähig gegenüber vielen aggressiven Lösungsmitteln
Spezifikation
Yellow | |
Gelb, Rot, Weiß | |
Vormontierte Septa aus rotem PTFE/weißem Silikon | |
11 mm |
Vormontierte Septa aus rotem PTFE/weißem Silikon, gelbe Aluminiumversiegelung; Autosampler | |
PTFE, Silikon, Aluminium | |
Bördelverschluss | |
12 x 32 Fläschchen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Bördelverschlüsse aus Aluminium mit vorangebrachten Septen für Fläschchen im Format 12 x 32 mm > Vormontierte Septa aus rotem PTFE/weißem Silikon, gelbe Aluminiumversiegelung; Autosampler
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur