Learn More
3M™ E-A-R™ E-A-Rsoft FX Gehörschutzstöpsel
Hohe Dämpfung dank langsam expandierendem PU-Schaumstoff. 3M E-A-Rsoft FX Ohrstöpsel – 39 dB.
55.20 CHF - 131.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Neongrün |
---|---|
Menge | 200/Pckg. |
Produkttyp | Gehörschutzstöpsel |
Modell | Roll-down |
Produktcode | Marke | Corded | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Corded | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12940325
|
3M™
7000052710 |
Uncorded |
55.20 CHF
200 Paare |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12950325
|
3M™
7000052711 |
Mit Trageband |
131.00 CHF
200 Paare |
Verfügbar ab: 04-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Die Ohrstöpsel mit dem höchsten Dämmwert von 39 dB
- Die glatte, konische Oberfläche erleichtert das Einsetzen und sorgt für eine bequeme Passform.
- Die Flanschform erleichtert nach dem Aufrollen ein effektives Einsetzen.
- Ideal, wenn eine höhere Dämpfung erforderlich ist
Spezifikation
Neongrün | |
200/Pckg. | |
Gehörschutzstöpsel | |
Roll-down |