Learn More
3M™ E-A-R™ E-A-Rsoft FX Gehörschutzstöpsel
Hohe Dämpfung dank langsam expandierendem PU-Schaumstoff. 3M E-A-Rsoft FX Ohrstöpsel – 39 dB.
Marke: 3M™ 7000052710
33.11 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Die Ohrstöpsel mit dem höchsten Dämmwert von 39 dB
- Die glatte, konische Oberfläche erleichtert das Einsetzen und sorgt für eine bequeme Passform.
- Die Flanschform erleichtert nach dem Aufrollen ein effektives Einsetzen.
- Ideal, wenn eine höhere Dämpfung erforderlich ist
Spezifikation
Neongrün | |
Uncorded | |
Roll-down |
200/Pckg. | |
Gehörschutzstöpsel |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ E-A-R™ E-A-Rsoft FX Gehörschutzstöpsel > Uncorded
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur