Learn More
Aluminiumchlorid, puriss. p.a., Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 15630820
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons
Aluminiumchlorid, puriss. p.a., Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15630820 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
1 kg
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
2.5 kg
Artikelnummer. 15630820
Marke: Honeywell-Fluka 062201KG
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Puriss., p.a., wasserfrei, kristallisiert, ≥ 99.0 % (AT)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7446-70-0
Summenformel AlCl3
Molekulargewicht (g/mol) 133.33
MDL-Nummer MFCD00003422
InChI-Schlüssel VSCWAEJMTAWNJL-UHFFFAOYSA-K
Synonym Aluminiumchlorid, wasserfrei, Aluminium-III-chlorid, Aluminiumchlorid, Aluminumchlorid, Trichloraluminium, aluminum cloride, alumimum chloride, aluminum-chloride, trichloroaluminium, chloride aluminumMehr anzeigenWeniger anzeigen
IUPAC-Name Aluminium(3+)-Trichlorid
SMILES [Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminiumchlorid
Physikalische Form Wasserfrei kristallisiert
Menge 1 kg
Strukturformel AlCl3
UN-Nummer 1726
Formelmasse 133.34 mol
Reinheit (%) ≥99 % (AT)
Güte Puriss. p.a.
Verpackung Glasflasche
Dampfdruck 1 mmHg (100 °C)
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aluminum chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: aluminium chloride,anhydrous
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Aluminiumchlorid, puriss. p.a., Honeywell Fluka™ >