Learn More
Haldenwanger™ Konisch zulaufende, niedrige Tiegelform aus Aluminium und Keramik
Diese Tiegel eignen sich für allgemeine Laboranwendungen. Haldenwanger™ Konisch zulaufende, niedrige Tiegel aus Aluminium und Keramik sind beständig gegen eine Vielzahl an Säuren und Basen.
Marke:  Haldenwanger™ L ALSINTTIEGEL*B/1
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10493711
  • 86.95 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 26-06-2025
Beschreibung
  • Konische, flache Formtiegel
  • Aluminium-Keramik-Zusammensetzung
  • In einer Vielzahl an Größen lieferbar
  • Aluminium-Keramik-Zusammensetzung
Spezifikation
Spezifikation
Aluminium-Keramik
40mL
Tiegel
Konisch
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Haldenwanger™ Konisch zulaufende, niedrige Tiegelform aus Aluminium und Keramik > Kapazität: 40 ml