Learn More
Haldenwanger™ Konisch zulaufende, niedrige Tiegelform aus Aluminium und Keramik
Diese Tiegel eignen sich für allgemeine Laboranwendungen. Haldenwanger™ Konisch zulaufende, niedrige Tiegel aus Aluminium und Keramik sind beständig gegen eine Vielzahl an Säuren und Basen.
46.85 CHF - 134.00 CHF
Spezifikation
Material | Aluminium-Keramik |
---|---|
Product Type Specs | Tiegel |
Form | Konisch |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10757591
|
Haldenwanger™
L ALSINTTIEGEL*B/00 |
10mL |
46.85 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10383621
|
Haldenwanger™
L ALSINTTIEGEL*B/0 |
25mL |
60.95 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10493711
|
Haldenwanger™
L ALSINTTIEGEL*B/1 |
40mL |
86.95 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10291971
|
Haldenwanger™
L ALSINTTIEGEL*B/2 |
60mL |
109.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10445831
|
Haldenwanger™
L ALSINTTIEGEL*B/3 |
80mL |
134.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Konische, flache Formtiegel
- Aluminium-Keramik-Zusammensetzung
- In einer Vielzahl an Größen lieferbar
- Aluminium-Keramik-Zusammensetzung
Spezifikation
Aluminium-Keramik | |
Tiegel | |
Konisch |