Learn More
Sperian™ Kanister aus Aluminium
Zum Schutz vor verschiedensten Risiken in vielen Umgebungen. Sperian™ Honeywell™ Aluminium RD40 Filter sind niedrig angeordnet, um eine Behinderung im Sichtfeld zu vermeiden.
Marke: Sperian™ 1784000
Beschreibung
- Das Gehäuse aus Aluminium bietet optimale Beständigkeit gegen Gefahren
- Geringer Atmungswiderstand
- Erhältlich in Ausführungen zum Schutz vor Feinstaub, Biogefahren, Chemikalien, Verunreinigungen, Gasen, Dämpfen und Rauch
Spezifikation
Kanister | |
RD40 | |
ALU RD40 A2B2E2K2P3 | |
Vollmaske mit RD40-Anschluss | |
Je 1 |
EG Konformitätserklärung- EG Kategorie PSA- 3, Qualitätssicherung- ISO 9001 / 2000, EG-Zertifikat Nummer- 7549 A/12/23 PSA, EG-Bescheinigung- EG-Bescheinigung, EG-Bescheinigung Nummer- 7549 A/12/23 PSA, Zertifizierungen- EN 14387, EN 148, EN 12941, HON-Filter | |
Aluminiumlegierung mit PE-Abdeckung - Aktivierte und imprägnierte Holzkohle | |
Atemschutz gegen Ammoniak und Ammoniakderivate, feste und flüssige Partikel | |
Modell ABEK2P3RD |