Learn More
Emma Safety Footwear Vulcanus XD Sicherheitsschuhe
Der Schweißerstiefel wurde speziell für die Arbeit mit Metall bei extremen Temperaturen entwickelt. Die den Fuß überdeckende Lasche lässt keine Funken oder Splitter durch.
Marke: Emma Safety Footwear MM54086848
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- S3-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Nassarbeiten
- Material aus Vollleder
- GripForce™ Duo hitzebeständige Außensohle
- Velcro Überfußklappe
- Sanitized
Spezifikation
Vulcanus XD | |
Leder | |
48 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Emma Safety Footwear Vulcanus XD Sicherheitsschuhe > Größe:48
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur