Learn More
Buerkle™ Aluminiumflaschen mit Originalitätsverschluss aus Polypropylen und Aluminiuminnendichtung Artikelnummer.: 10609762
Zum Warenkorb hinzufügen
Buerkle™ Aluminiumflaschen mit Originalitätsverschluss aus Polypropylen und Aluminiuminnendichtung
Artikelnummer. 10609762 Alle ansehen Bürkle Produkte
38 mL
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
38 mL
60 ml
120 mL
300 mL
600 ml
1200 mL
3000mL
5600mL
Artikelnummer. 10609762
Marke: Buerkle™ 03270038
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Vollständig rückstandsfrei entleerbar. Buerkle™ Aluminiumflaschen mit manipulationssicherem Schraubverschluss und Innendichtung sind geruchsneutral, lichtundurchlässig und rostfrei. Besonders geeignet für die Lagerung, den Transport oder den Versand von Stoffen und Referenzproben, die vollständig unverfälscht gelagert werden müssen.
Eine Aluminiumflasche, die sich besonders für die Aufbewahrung, den Transport oder den Versand von Substanzen und Referenzproben eignet, die völlig unverändert aufbewahrt werden müssen. Entleerung ohne Rückstände, geruchsneutral, lichtundurchlässig und rostfrei.
  • Reines Aluminium (Material AL 99.5)
  • Mit manipulationssicherem Schraubverschluss aus PP mit Innenversiegelung aus Aluminium
  • Mit UN-Zulassung
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 38 mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lagerung, Transport oder Versand von Stoffen und Referenzproben, die komplett unverfälscht gelagert werden müssen
Material Aluminium
Closure Included Ja
Form Rund
Höhe (metrisch) 7 cm
Verschlussmaterial Polypropylen mit Innendichtung aus Aluminium
Verschlusstyp Manipulationssichere Schraubkappe
  • Buerkle aluminium bottles
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Buerkle aluminium bottles
    Flyers
    • Mehrere Hersteller
      Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
      Aktionscode: 24155
      Gültig bis zum2025-04-30
      Tage
      34
      Stunden
      7
      Minuten
      42
      Sekunden
      37
      Top-Angebot
      *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.03.2025 und dem 30.04.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
      Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    Buerkle™ Aluminiumflaschen mit Originalitätsverschluss aus Polypropylen und Aluminiuminnendichtung >