Learn More
Aluminiumoxid, basisch, Brockmann I, für Chromatographie, 40 bis 300 μm, 60 A, Thermo Scientific Chemicals
Aluminiumoxid, Al2O3, CAS-Nummer 1344-28-1, Abramat, Abramax, Abrarex, Abrasit, Aloxit, Alpha-Aluminiumoxid, Aluminiumoxid, Alundum, Fasertonerde, 1 kg, Na2O < 0,4 %, 2977,0 °C, weiß, 3,9700 g/ml, 215-691-6, max. 300 ppm
132.00 CHF - 1940.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 1344-28-1 |
---|---|
Summenformel | Al2O3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 101.96 |
MDL-Nummer | MFCD00003424 |
InChI-Schlüssel | PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum |
PubChem CID | 9989226 |
SMILES | [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3] |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10730701
|
Thermo Scientific Acros
189990010 |
1 kg | Kunststoffflasche |
132.00 CHF
1 Kilogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10378193
|
Thermo Scientific Acros
189990051 |
5 kg | Kunststoffflasche |
492.00 CHF
5 Kilogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10388433
|
Thermo Scientific Acros
189990250 |
25 kg | Fibertrommel |
1940.00 CHF
25 Kilogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die SäulenchromatographieChemische Identifikatoren
1344-28-1 | |
101.96 | |
PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N | |
9989226 |
Al2O3 | |
MFCD00003424 | |
aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum | |
[O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3] |
Spezifikation
2977.0°C | |
2030.0°C | |
Weiß | |
Pulver | |
Al2O3 | |
01,19; 02,17; 03,6; 04,8; 06,16; 07,5; 08,9; 09,8; 10,8; 11,22; 13,14; 15,9; 16,9 | |
aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum | |
PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N | |
Dialuminium(3+) Trioxidandiid | |
9989226 | |
Chromatographie | |
3.9700g/mL |
Aluminum oxide | |
1344-28-1 | |
9 to 10 (10% aq. suspension) | |
Al2O3 | |
MFCD00003424 | |
15, 350 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly sol. in alkaline sol.(forming hydroxides), practically insoluble in non-polar organic solvent, difficultly soluble in mineral acids | |
[O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3] | |
101.96 | |
101.96 | |
3.97 |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 215-691-6