Learn More
Aluminiumoxid, basisch, Brockmann I, für Chromatographie, 40 bis 300 μm, 60 A, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10378193
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aluminiumoxid, basisch, Brockmann I, für Chromatographie, 40 bis 300 μm, 60 A, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10378193
5 kg, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
25 kg
Verpackung:
Fibertrommel
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10378193
Marke: Thermo Scientific Acros 189990051
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Aluminiumoxid, Al2O3, CAS-Nummer 1344-28-1, Abramat, Abramax, Abrarex, Abrasit, Aloxit, Alpha-Aluminiumoxid, Aluminiumoxid, Alundum, Fasertonerde, 1 kg, Na2O < 0,4 %, 2977,0 °C, weiß, 3,9700 g/ml, 215-691-6, max. 300 ppm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Säulenchromatographie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1344-28-1
Summenformel Al2O3
Molekulargewicht (g/mol) 101.96
MDL-Nummer MFCD00003424
InChI-Schlüssel PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Spezifikation
Siedepunkt 2977.0°C
Chemischer Name oder Material Aluminum oxide
Schmelzpunkt 2030.0°C
Farbe Weiß
pH 9 to 10 (10% aq. suspension)
Physikalische Form Pulver
Menge 5 kg
Strukturformel Al2O3
Fieser 01,19; 02,17; 03,6; 04,8; 06,16; 07,5; 08,9; 09,8; 10,8; 11,22; 13,14; 15,9; 16,9
Merck Index 15, 350
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly sol. in alkaline sol.(forming hydroxides),practically insoluble in non-polar organic solvent,difficultly soluble in mineral acids
IUPAC-Name Dialuminium(3+) Trioxidandiid
Formelmasse 101.96
Güte Chromatographie
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 3.97
Dichte 3.9700g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0466803 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/10/2024 Catalog Number189990051,189990250,189990010
ChargennummerA0464642 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/07/2024 Catalog Number189990051,189990250,189990010
ChargennummerA0459924 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/02/2024 Catalog Number189990051,189990250,189990010
ChargennummerA0444648 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/02/2023 Catalog Number189990051,189990250,189990010
ChargennummerA0398837 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number189990051,189990250,189990010
Name des Produkts
Aluminiumoxid, basisch, Brockmann I, für Chromatographie, 40 bis 300 μm, 60 A, Thermo Scientific Chemicals >