Learn More
Bochem™ Laborheber aus eloxiertem Aluminium
Gemäß DIN 12897-Normen hergestellt. Bochem™ Lab-Jack-Hebebühnen aus eloxiertem Aluminium verfügen über einen runden, einfach bedienbaren, ergonomischen Einstellknopf.
158.00 CHF - 938.00 CHF
Spezifikation
Material | Eloxiertes Aluminium, Edelstahl |
---|---|
Produkttyp | Laborjacke |
Menge | Je 1 |
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10325911
|
Bochem™
11016 |
100 mm |
191.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10653652
|
Bochem™
11021 |
130 mm |
158.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10759611
|
Bochem™
11031 |
200 mm |
181.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10294601
|
Bochem™
11041 |
240 mm |
210.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10080911
|
Bochem™
11081 |
300 mm |
687.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10616571
|
Bochem™
11090 |
400 mm |
938.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Verbesserte Scherentechnik mit reduzierten Toleranzen
- Abgerundeter, einfach zu bedienender, ergonomischer Knopf
- Scherenkonstruktion aus 18/10-Edelstahl
- Maximale dynamische Betriebsbelastung (kg max. dyn.) und maximale statische Betriebsbelastung (kg max. stat.) entsprechen der DIN-Norm 12897
- Typ 1 (240 x 240 mm) mit Einstellrad mit manueller Bedienung
- Typ 2 (300 x 300 mm) hat eine Ratsche, die mit dem Einstellrad verbunden ist
Spezifikation
Eloxiertes Aluminium, Edelstahl | |
Laborjacke | |
Je 1 |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bochem™ Laborheber aus eloxiertem Aluminium