Learn More
Bochem™ Laborheber aus eloxiertem Aluminium
Gemäß DIN 12897-Normen hergestellt. Bochem™ Lab-Jack-Hebebühnen aus eloxiertem Aluminium verfügen über einen runden, einfach bedienbaren, ergonomischen Einstellknopf.
Marke:  Bochem™ 11021
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10653652
  • 158.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-08-2025
Beschreibung
  • Verbesserte Scherentechnik mit reduzierten Toleranzen
  • Abgerundeter, einfach zu bedienender, ergonomischer Knopf
  • Scherenkonstruktion aus 18/10-Edelstahl
  • Maximale dynamische Betriebsbelastung (kg max. dyn.) und maximale statische Betriebsbelastung (kg max. stat.) entsprechen der DIN-Norm 12897
  • Typ 1 (240 x 240 mm) mit Einstellrad mit manueller Bedienung
  • Typ 2 (300 x 300 mm) hat eine Ratsche, die mit dem Einstellrad verbunden ist
Spezifikation
Spezifikation
Eloxiertes Aluminium, Edelstahl
160 mm
Räder
Je 1
160 x 130 mm
130 mm
Laborjacke
Dokumentation
Catalogs
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bochem™ Laborheber aus eloxiertem Aluminium > Größe (L x B):160 x 130mm