Learn More
R&L Enterprises™ Stangen aus Aluminiumlegierung
Eine hervorragende Option zur Aufstellung von Stativen im Labor. Die R&L Enterprises™ Aluminiumstäbe sind aus einer Aluminiumlegierung gefertigt.
26.40 CHF - 49.20 CHF
Spezifikation
Material Aluminiumlegierung
Produkttyp Aluminiumstäbe
Gewindegröße 10 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
12378139
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
R&L Enterprises™
3108/12
500 mm
26.40 CHF
5 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12388139
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
R&L Enterprises™
3108/22
600 mm
27.15 CHF
5 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
12398139
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
R&L Enterprises™
3108/32
750 mm
49.20 CHF
2 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12308149
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
R&L Enterprises™
3108/42
1000 mm
28.41 CHF
2 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Mit Gewinde
  • Gewindedurchmesser 10 mm
  • Die Stablänge schließt das Gewinde nicht ein
Spezifikation
Spezifikation
Aluminiumlegierung
Aluminiumstäbe
10 mm
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
R&L Enterprises™ Stangen aus Aluminiumlegierung