Learn More
R&L Enterprises™ Stangen aus Aluminiumlegierung
Eine hervorragende Option zur Aufstellung von Stativen im Labor. Die R&L Enterprises™ Aluminiumstäbe sind aus einer Aluminiumlegierung gefertigt.
Marke: R&L Enterprises™ 3108/32
Beschreibung
- Mit Gewinde
- Gewindedurchmesser 10 mm
- Die Stablänge schließt das Gewinde nicht ein
Spezifikation
Aluminiumlegierung | |
Aluminiumstäbe | |
2 Packungen |
750 mm | |
10 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
R&L Enterprises™ Stangen aus Aluminiumlegierung > Länge: 750 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur