Learn More
Ansell AlphaTec™ 55-100 NRL RABS and Isolator Gloves
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
8
9
10
Beschreibung
- Die Handschuhe bestehen aus Latex und schützen so vor Riss-, Schürf-, Schnitt- und Stichverletzungen
- Wirksamer Schutz in mittelmäßig belasteten Umgebungen
- Durchscheinend und ungefüttert für eine effektive Reinigung
- Mit verschiedenen Port-Größen erhältlich, die mit den meisten Isolator- und Gloveboxen kompatibel sind
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009 |
Inhalt und Lagerung | Bei Nichtgebrauch in einer dunklen, trockenen Umgebung in der Originalverpackung aufbewahren |
Farbe | Naturfarben |
Hand | Spezifisch |
Latex Free | Nein |
Material | Latex |
Größe | 8 |
Dicke (angloamerikanisch) | 20 mil |
Dicke (metrisch) | 0,51 mm |
Norm EN 388 | 2020X |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 8
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08
Neues Angebot Jetzt kaufen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell AlphaTec™ 55-100 NRL RABS and Isolator Gloves >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur