Learn More
Labconco™ Handschuhe, Manschetten und Hände für Handschuhbox
Handschuhe, Manschetten und Hände für Handschuhbox sind in verschiedenen Größen, Materialien und Stärken erhältlich, um Ihre spezifische Anwendung zu erfüllen. Auswahl aus Neopren, Latex, CSM oder Butyl.
Marke:  Labconco™ 5005601
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16467130
  • 775.00 CHF / 1 Stück
Ausrüstung für die Sicherheit
Aktionscode 24131 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Beschreibung
Handschuhe – ein Paar/Packung, einteilig, nahtlos, mit O-Ringen
  • Neopren - Größe 9,75
    • 17 mil. Dicke
  • CSM (chlorsulfonierter Polyethylengummi) - erhältlich in den Größen 8,5 oder 9,75
    • Auch als Hypalon bezeichnet
    • Beständig gegen Abrieb, Ozon und oxidierende Chemikalien
    • 15 mil. Dicke
  • Butyl – erhältlich in den Größen 8,5 und 9,75
    • Bietet hohe Undurchlässigkeit für Wasserdampf, Gase und toxische Chemikalien
    • Beständig gegen oxygenierte Lösungsmittel und die meisten oxidierenden Chemikalien
    • 15 mil. Dicke
Manschetten
  • Gerade Neopren-Manschetten
    • Zur Verwendung mit Neopren- oder Latex-Händen
    • Mit O-Ringen und Federn
Hände – Zur Verwendung mit geraden Neopren- oder Akkordean-Manschetten
  • Neopren erhältlich in den Größen 7,5, 9 oder 10
    • 17 mil. Dicke
    • Leicht und geprägt mit fester Oberfläche
  • Latex erhältlich in Größe 7 oder 9
    • 9 mil. Dicke
    • Weiß, chirurgisch
Spezifikation
Spezifikation
Schwarz
Yes
Glove Box Gloves
Unsteril
ISO 9001
Beidhändig
Butyl
9,75
15 mil
5005601
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labconco™ Handschuhe, Manschetten und Hände für Handschuhbox > Butylhandschuhe, Größe 9 3/4, ein Paar.Ein Stück, nahtlos, 15 mils.Hohe Undurchlässigkeit für Wasserdampf, Gase und toxische Chemikalien.Beständig gegen oxygenierte Lösungsmittel und die meisten oxidierenden Chemikalien.Mit O-Ringen.